Merck
CDS005228
Sigma-Aldrich
4-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Oc1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-7-5(3-4)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
MXXLHBCSVDDTIX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS005228-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Surbhi Prakash et al.
Bioconjugate chemistry, 27(11), 2780-2790 (2016-10-12)
A new macrocyclic system 2,2'-(12-amino-11,13-dioxo-1,4,7,10-tetraazacyclotridecane-4,7-diyl)diacetic acid (ATRIDAT) was designed for coordinating metals in +2 and +3 oxidation states particularly 68Ga(III), for PET imaging. ATRIDAT was conjugated to d-biotin for pretargeting via biotin-avidin interaction. This model provides high tumor targeting efficiency
Martin James Ross et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(17), 1743-1754 (2017-06-20)
New therapeutics for targeting the hepatitis C virus (HCV) have been released in recent years. Although they are less prone to resistance, they are still administered in cocktails as a combination of drugs targeting various aspects of the viral life cycle.