Merck
CDS003680
Sigma-Aldrich
propylene glycol dilaurate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H52O4
CAS番号:
分子量:
440.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26(28)30-24-25(3)31-27(29)23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
InChI Key
WITKSCOBOCOGSC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003680-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Swati Pund et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 148-156 (2015-04-15)
The present study is a mechanistic validation of 'proof of concept' of effective topical delivery of leflunomide (LFD) nanoemulgel for localized efficient treatment of psoriatic lesions as well as melanoma affected skin regions. Hyperproliferation of keratinocytes in psoriasis and symbiotic