Merck
CDS003369
Sigma-Aldrich
4-methyl-pent-2-enoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
CC(C)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h3-5H,1-2H3,(H,7,8)/b4-3+
InChI Key
QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003369-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)