Merck
CDS001756
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO4S
分子量:
215.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(c(N)c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KFOGGDGNOLZBNY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Beatriz Gámiz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(34), 9450-9459 (2019-08-06)
In this study, we assessed the sorption, dissipation, and leaching of the herbicide mesotrione in soil amended with fresh and field-aged biochars, when added to the soil. The aging process was performed by burying the fresh biochar at 10 cm
Jie Liu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(24), 10839-10851 (2015-09-05)
The degrading microorganisms isolated from environment usually fail to degrade pollutants when used for bioremediation of contaminated soils; thus, additional treatments are needed to enhance biodegradation. In the present study, the potential of sugarcane bagasse as bacteria-immobilizing support was investigated