About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O
CAS番号:
分子量:
84.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
C=CCCC=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
InChI Key
QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化学物質のコレクションの一部として、本製品を早期発見の研究者に提供していることをご注意ください。Sigma-Aldrichは、本製品の分析データを収集しません。購入者は、製品の同一性および/または純度を確認する責任を負います。あらゆる販売は最終的なものです。
SIGMA-ALDRICHと購入者との間の販売または契約のSIGMA-ALDRICH標準取引条件に含まれる別段の定めにかかわらず、SIGMA-ALDRICHは本製品を「現状有姿」の状態で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習に基づくか否かにかかわらず、(A) 商品性の保証、(B) 特定目的への適合性に係る保証、または (C) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証を含む一切の表明または保証はいたしません。
SIGMA-ALDRICHと購入者との間の販売または契約のSIGMA-ALDRICH標準取引条件に含まれる別段の定めにかかわらず、SIGMA-ALDRICHは本製品を「現状有姿」の状態で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習に基づくか否かにかかわらず、(A) 商品性の保証、(B) 特定目的への適合性に係る保証、または (C) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証を含む一切の表明または保証はいたしません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS000721-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)