Merck
CBR02477
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol hydrobromide
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solid
SMILES記法
OC1=CC=C2C(N=C(C)N2)=C1.Br
InChI
1S/C8H8N2O.BrH/c1-5-9-7-3-2-6(11)4-8(7)10-5;/h2-4,11H,1H3,(H,9,10);1H
InChI Key
VOYQQBCXANCREC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CBR02477-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)