Merck
CBR01318
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(azidomethyl)piperidine-1-carboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N4O2
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H20N4O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-6-4-9(5-7-15)8-13-14-12/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
BFPSPDBWZJTTOQ-UHFFFAOYSA-N