Merck
CBR01229
Sigma-Aldrich
2-(1-Isopropylpiperidin-4-yl)ethanamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2
CAS番号:
分子量:
170.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(C)N1CCC(CCN)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)12-7-4-10(3-6-11)5-8-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
InChI Key
MWNKNYOIYZJMTH-UHFFFAOYSA-N