詳細
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 4855
L
10 in.
ゲージ
20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロムめっきされた真ちゅう製ルアーハブを持つ304 SSニードル。ニードルのチップはわずかに曲げて設計されているため、セプタムに刺した時にコアリングが起こりません。
304ステンレス鋼チューブを有する標準ハブ
304ステンレス鋼チューブを有する標準ハブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CAD4855-12EA | 4061832516936 |