Merck
C99701
Sigma-Aldrich
ブロモシクロヘプタン
97%
別名:
シクロヘプチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13Br
CAS番号:
分子量:
177.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChI Key
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C99701-25G:
C99701-VAR:
C99701-100G:
C99701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)