アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
0.2% calcium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
InChI Key
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C32801-VAR:
C32801-BULK:
C32801-5G:
C32801-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)