Merck
C24507
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
technical grade, 90%
別名:
(RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2
CAS番号:
分子量:
286.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI Key
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
C24507-VAR:
C24507-1G:
C24507-250MG:
C24507-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)