Key Documents
BR94910
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 50 mm
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
ジョイント
joint ST/NS19/26
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 94910
漏斗外径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)