物質
ETFE
特徴
with graduation
メーカー/製品名
BRAND 90238
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made from high-quality ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene), this translucent beaker offers excellent chemical resistance, making it ideal for handling various substances in laboratory settings. The low form provides stability and ease of use, allowing for efficient mixing and pouring of liquids. Clearly marked graduations facilitate accurate measurement of liquids, ensuring precision in experiments and formulations. The beaded rim enhances strength and provides a comfortable grip, making handling safer and more efficient.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)