Merck
BR88635
BRAND® stopcock one-way with nozzles
for tube I.D. 8 mm
別名:
PTFE, Stopcocks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 88635
内径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® one-way stopcock with nozzles is constructed from high-quality PTFE, offering outstanding chemical resistance for various laboratory applications. This stopcock features a valve lever made of polypropylene (PP) for easy operation and control. It is equipped with integrated hose nozzles, facilitating efficient fluid transfer and connection to hoses. The robust design ensures reliable performance, making it suitable for handling aggressive chemicals and solvents.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR88635-1EA4061831861358