BR781962
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom
polystyrene
transparent wells
polystyrene
transparent wells
サイズ:
350 μL
96 wells
96 wells
有効容積:
350 μL
無菌性:
sterile
特徴:
lid
skirt (F-bottom)
skirt (F-bottom)
おすすめの製品
物質
flat bottom
polystyrene
transparent wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
メーカー/製品名
BRAND 781962
サイズ
350 μL
96 wells
有効容積
350 μL
色
transparent
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard plate for the cultivation of adherent cell lines.PS-surface with different chemical groups, such as carboxyl and hydroxyl groups, that are freely accessible.Surface is hydrophilic compared with non-treated PS.Serum components are easily bound onto the freely accessible chemical groups, allowing an indirect adhesion of cells.Clearly distinguishable through the color code: orange, embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates.Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic.PS, sterile, with lids.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
• Optimal surfaces for optimal results• Reliable quality from the cleanroom• Tested by independent laboratories
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)