Merck
BR778312
BRAND® centrifuge tube, beaded rim
volume 15 mL, conical bottom, graduated
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
AR-Glass
conical bottom
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 3,500 × g
graduated
包装
pack of 10
メーカー/製品名
BRAND 778312
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)