物質
polypropylene
特徴
for 2 funnels
メーカー/製品名
BRAND 74506
L × W
250 mm × 140 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These PP plates feature a stainless steel support rod with dimensions of 12 mm in diameter and 595 mm in length. They are designed to support 2 or 4 funnels with a top outer diameter ranging from 50 mm to 120 mm. The height of the funnels is adjustable, allowing for customized setups based on your specific needs.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)