Merck
BR722055
BRAND® sample vial
for Coulter-Counter, volume 20 mL, with lid
別名:
Sample Cups
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
polystyrene
詳細
4 bags of 250 pack quantity 1000 pcs
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 722055
容量
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • BRAND® sample vial is designed for various laboratory applications.
  • Made of transparent polystyrene for accurate and quick sample analysis.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG