Merck
BR708019
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL, standard, L 135 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polypropylene cap
メーカー/製品名
BRAND 708019
包装
1 ea of
L
135 mm
キャパシティ
25, 50 and 100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Without recirculation valve
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)