Merck
BR708005
Discharge tube for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polypropylene cap
メーカー/製品名
BRAND 708005
包装
1 ea of
L
105 mm
キャパシティ
5 and 10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Without recirculation valve
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)