Merck
BR705430
BRAND® Transferpette® multichannel, electronic pipette
AC/DC input 230 V AC, Australian plug, 8-channel, volume 1-20 μL
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
8-channel
electronic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705430
容量
1-20 μL
バッテリー電源
rechargeable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
操作が非常に簡単で、マイクロピペットとして世界で初めてTÜV Rheinlandの「Ergonomics Approved」に認定された電子式ピペットです。
研ぎ澄まされたデザイン、巧みに配置されたボタン類、そして調節可能なフィンガーレストにより、どなたの手にもぴったりとなじみます。FKM製の特殊なVリングを先端に採用。実質的にすべての市販ピペットチップを苦もなく簡単に着脱することができます。
モーター駆動ですのでRSIのリスクが低く、操作者の違いによるバラツキも抑えられています。
  • 5種類の操作モード:ピペッティング、リバースピペッティング、混合、分注、ゲル電気泳動
  • 道具を使わずに数秒で補正できる簡易キャリブレーション機能
  • きわめて速いピペッティング速度
  • 実験室内で簡単にメンテナンス可能
  • シャフト(マルチチャネルタイプではマニホールド)は全体がオートクレーブ可能
  • NiMH充電池パック、電池再生モード
構成:NiMH充電池パック、充電器およびACアダプター(付属しないタイプもあります)、シリコーンオイル、スタンド、試薬容器1個、チップボックスSL 1箱(PLASTIBRANDピペットチップ入り)、補充用チップラック1台
* フィルター付き
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This article and video demonstrate how to change the V-Rings and O-Rings on the tip cones of any Transferpette® Multichannel Pipette.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.