物質
stainless steel
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
BRAND 701928
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Replacement Piston Rod for the TRANSFERPETTOR is designed to ensure optimal performance and precision in liquid handling. Starting from 20 µl, product comes equipped with a seal. The replacement rod is easy to install and maintain, providing a reliable solution for users seeking to extend the life of their TRANSFERPETTOR while maintaining accuracy and efficiency in their pipetting tasks.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)