Merck
BR701650
BRAND® PARAFILM® M cutter
別名:
PARAFILM® M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
BRAND 701650
関連するカテゴリー
詳細
The handy Cutter is convenient for clean storage and cutting of sealing film such as BRAND Seal-R-film. Suitable for 50 mm and 100 mm wide rolls. Easy to use: 1. Inserting, 2. Dispensing, 3. Cutting, 4. Taking.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Seal-R-film is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)