詳細
White and black films provide support for fluorescence and luminescence measurements and for microscopy. Weak signals are amplified and interference of light from outside is minimized.
特徴および利点
- Black, light-absorbing film for optimal fluorescence measurements
- White, light-reflecting film for amplified luminescent signal
- Storable down to -40 °C
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)