物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 464713
キャパシティ
75 mL
フィルタ直径
4.5 cm
ポアサイズ
16-40 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
BR464713-1EA | 4061831857061 |