Merck
BR36403
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 5 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 7/16
別名:
BLAUBRAND®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
ジョイント
joint: ST/NS7/16
特徴
accuracy class A
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 36403
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR36403-2EA4061831865271