物質
polypropylene
特徴
for tubing i.d. 10 ‑ 11 mm
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
BRAND 152815
L
69 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® T-shaped tubing connector is constructed from translucent polypropylene (PP), allowing for easy visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, enabling the connection of multiple tubes at different angles. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, minimizing the risk of leaks or disconnections during operation.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)