物質
polypropylene
特徴
for tubing i.d. 9 ‑ 13 mm
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 152715
L
57 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® straight tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing visibility for monitoring fluid flow. This connector is designed to securely join tubings of different diameters, enhancing versatility in fluid transfer applications. Its durable construction ensures a reliable connection, minimizing the risk of leaks or disconnections during use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)