物質
polypropylene
特徴
for tubing i.d. 6-10 to 9-13 mm
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 152615
L
59 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® tubing adapter is designed to provide a secure connection. Its translucent construction allows for easy visibility of fluid flow, facilitating monitoring during use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)