Merck
BR152510
BRAND® tubing adapter
high-density polyethylene, for tubing i.d., 12-14 to 18-20,5 mm
別名:
Tubing, Tubing adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
物質
high-density polyethylene
特徴
for tubing i.d. 12-14 to 18-20,5 mm
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 152510
L
73 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® tubing adapter is designed to provide a secure connection. Its translucent construction allows for easy visibility of fluid flow, facilitating monitoring during use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)