物質
borosilicate glass
特徴
for rapid filtration
メーカー/製品名
BRAND 145520
直径
55 mm
ステム直径× L
8 mm × 55 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Funnel with Short Stem is designed for efficient and rapid filtration in laboratory applications. Made from high-quality Boro 3.3 glass, this funnel combines durability with excellent performance. The short stem facilitates quick liquid transfer and minimizes the risk of clogging during filtration processes. The funnel is angled at 60°, optimizing flow rates. The upper rim is either ground or fire-polished, ensuring a smooth finish that enhances safety and ease of use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)