Merck
BR144605
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 7/16
別名:
ストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS7/16
詳細
hexagonal grip
hollow
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 144605
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Duran®製の円錐形のすりガラスジョイントストッパーです。中空でドリップチップと六角形グリップがあります。DIN 12 252に適合します。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR144605-1EA4061831853605