Merck
BR144390
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 27 mm
別名:
ストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
物質
red rubber
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
BRAND 144390
H
30 mm
底面直径
21 mm
上部直径
27 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG