Merck
BR143854
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 500 mL, GL 25 narrow neck
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
物質
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL 25)
特徴
label no label
vented
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 143854
キャパシティ
500 mL
直径× H
76 mm × 189 mm
フィッティング
GL 25 narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR143854-1EA4061831853445