Merck
BR130870
BRAND® storage bottle
size 5 L, narrow neck
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
ジョイント
joint threaded neck
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 130870
直径× H
165 mm × 335 mm
サイズ
5 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With screw cap and carrying handle.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)