Merck
BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 2000 ea
メーカー/製品名
BRAND 114740
直径× L
16 mm × 105 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR114740-2000EA4061831852141