Key Documents
BMSW1000200
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
200 g
別名:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W1000-200
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)