Merck
BMSR2020150
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 4 x 1015 mL
別名:
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.11
特徴
to hold 4 x 1015 mL
メーカー/製品名
Benchmark Scientific R2020-150
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Additional tube holders to fit the Benchmark RotoMini rotator.
アプリケーション
Mixing of samples in tubes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)