メーカー/製品名
Benchmark Scientific BR5000-E
W × D
16 in. × 12 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Stainless-steel platform
- Dual platform accessory doubles work surface
- Cold room and incubator safe
The rocking speed and tilt angle can easily be adjusted
to vary between gentle and aggressive agitation. Both
the standard platform and the (optional) stacking
platform are constructed of stainless steel, preventing
against any rusting or corrosion. The Everlast 247 is
designed to provide years of uninterrupted service.
法的情報
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)