Merck
BBO000660
Sigma-Aldrich
Quinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6N2O2 · HCl
分子量:
210.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C1=NC2=CC=CC=C2C=N1.Cl
InChI
1S/C9H6N2O2.ClH/c12-9(13)8-10-5-6-3-1-2-4-7(6)11-8;/h1-5H,(H,12,13);1H
InChI Key
TYQONKJAALXRAF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Magor L Lőrincz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(14), 5442-5458 (2015-04-10)
During sleep and anesthesia, neocortical neurons exhibit rhythmic UP/DOWN membrane potential states. Although UP states are maintained by synaptic activity, the mechanisms that underlie the initiation and robust rhythmicity of UP states are unknown. Using a physiologically validated model of