メーカー/製品名
Bel-Art H94240-4004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SP Bel-Art Perforated Shelf, available as a replacement of or addition to Lab Companion™ cabinet style vacuum desiccators. Perforated shelves permit efficient airflow throughout cabinet; all models allow for additional shelves to be added.
法的情報
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)