Merck
BAH211950068
SP Bel-Art® Small Bore Tubing
PTFE, I.D. 0.068 in. (1.73 mm), wall thickness 0.012 in. (0.3 mm)
別名:
PTFE plastic tubing, PTFE tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H21195-0068
内径
0.068 in. (1.73 mm)
壁厚
0.012 in. (0.3 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE plastic tubing can be ordered by the foot to suit your needs.
特徴および利点
  • Superior chemical resistance
  • High degree of flexibility allows multiple twists and turns in tight spaces
  • Non-stick surface will not collect particulates
  • One Quantity/Pack equals 1 foot; for longer lengths, order the length you require (Quantity/Pack of 25 = 25 feet). Minimum order 25 feet
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)