Merck
BAH195630000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.5 in. (9.5-12.7 mm)
別名:
connectors, tubing, tubing coupler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H19563-0000
L × W
1.75 in. (44.5 mm) × 0.5625 in. (14.3 mm)
チューブ類内径
0.5 in. (9.5-12.7 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
特徴および利点
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)