Merck
BAH167030000
Straining basket
O.D. 5 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H16703-0000
内径 × H
108 mm (4 1/4 in.) × 127 mm (5 in.)
外径
127 mm
5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)