Merck
BAH131821010
Clavies® autoclave bags
width × H × thickness 10 in. (250 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm), clear, pack of 100 ea
別名:
sterilzation bag, transparent autoclave bags
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
clear
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H13182-1010
width × H × thickness
10 in. (250 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
特徴および利点
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135°C (275°F)
法的情報
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)