物質
clear
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H13182-0810
W × H ×厚み
8 in. (200 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm)
幅
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
特徴および利点
- Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
- Steam autoclavable at 135°C (275°F)
法的情報
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)