物質
clear
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H13178-0612
width × H × thickness
6 in. (152 mm) × 12 in. (305 mm) × 4 mil (0.1 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reusable, transparent bags are ideal for shipping or storage and are especially useful as sample bags.
特徴および利点
- FDA grade polyethylene, safe for food, drug and cosmetic use
- Latex free
- Not Autoclavable
- H13176 lightweight bags are 0.038 mm (1.5 mil) thick, H13178 heavyweight bags are 0.1016 mm (4 mil) thick
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)