Merck
BAF451000002
Scienceware® gel incubating tray
W × L 16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F45100-0002
W × L
16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Minimize the use of expensive antibodies when incubating filters in the Western Blot process by using an optimally sized tray.
  • Includes attached lid to protect against spillage
  • Trays are stackable, reclosable and reusable
  • Molded of polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1