Merck
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
別名:
Stirring bar retriever
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37781-0000
L ×直径
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
全長
26 in. (65 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
特徴および利点
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)